Learn More
Kartell™ Schwerwandige Ballonflaschen mit schmalem Hals, HDPE
Artikelnummer. 10011061
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
25 l
50 l
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10011061 25 l 4 Stück
10544851 5 l 4 Stück
10643662 10 l 4 Stück
10643852 50 l 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10011061 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0164800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 €
    179.10 € / 4 Stück
    Sparen 7.90 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Lebensmittel; Autoklavierbar.
  • Sehr beständig
  • Durch die O-Ring-Dichtungskappe wird er auslaufsicher
  • Die Kappe kann für zusätzliche Sicherheit mit Draht befestigt werden
  • Inklusive Tragegriffen
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 25 l
Zertifizierung/Konformität FDA
Beschreibung O-Ring-Dichtungskappe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Suitable for food stuffs
Enthält Verschluss, Tragegriffe
Material HDPE
Mouth Style Enghals
Flaschenhalstyp Enghals
Anzahl pro Packung 4
Produkttyp Dickwandiger Ballon