Learn More
Buerkle™ Quadratische HDPE-Flasche mit schmalem Hals und Schraubverschluss
Artikelnummer. 15495574 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15495574 100 mL 1 Stück
15435564 1000 mL 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15495574
Marke: Buerkle™ 03320100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Preisgünstige hohe Vierkant-Enghalsflaschen aus HDPE mit Schraubverschluss aus Polypropylen für Verpackung und Lagerung von Flüssigkeiten.
  • Transparent, bruchsicher, aus HDPE
  • Spezieller Beschriftungsbereich für Etiketten oder manuelle Beschriftung
  • Geeignet als Einwegflasche
  • Auslaufsicher
  • Mit Schraubverschluss
  • Der Tropfverschluss 0300-3018 ist erhältlich, aber nur separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Transparent
Beschreibung Ohne Tropfverschluss 0300-3018
Abmessungen (L x B x H) 41 x 33 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Schraubverschluss
Material HDPE
Länge (metrisch) 41 mm
Menge 1
Breite (metrisch) 33 mm
Gewindegröße (metrisch) 18 mm
Verschlussfarbe Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 113 mm
Produkttyp Vierkantflasche mit Schraubverschluss
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraubkappe