Learn More
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche 308/310 Serie, naturfarben
Artikelnummer. 15500981
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 l
1 l
2.5 l
Farbe:
Naturfarben
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
120 Stück
26 Stück
64 Stück
Artikelnummer. 15500981
Marke: Kautex™ 2000084152
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Kautex™ Enghalsflaschen aus HDPE der Serien 308/310 eignen sich zum Verpacken, Versenden und Lagern. Sie eignen sich zum Befüllen mit gefährlichen Flüssigkeiten sowie für deren Transport und sind UN-zugelassen für Flüssigkeiten. Die Größen 1000 und 2500 ml zeichnen sich durch ein eingelassenes Beschriftungsfeld aus.
  • Optimierter Griff für ein sichere und bequeme Handhabung.
  • Eingelassenes Kennzeichnungsfeld bei den Größen 1000 und 2500 ml.
  • UN-Genehmigung für Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28.7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Postversand, Lagerung
Material HDPE
Halsausführung Eng
Zertifizierung/Konformität UN 3H1/X1.9/250
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 211,8 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Durchmesser (metrisch) 96 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato