Learn More
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche, rechteckig, naturfarben
Descrizione
- Hohe Stabilität, gerippte Seiten für sicheren Halt
- Rechteckig, natürliche Farbe
- Kappen sind nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.
Specifica
Specifica
| Kapazität (metrisch) | 0,5 l |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 19mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Verpackung, Dispensieren, Versand |
| Material | HDPE |
| Halsausführung | Eng |
| Closure Included | NEIN |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Form | Quadratisch |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?