Learn More
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche, rechteckig, naturfarben
Artikelnummer. 10258420
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 L
0,25 L
0,5 l
1 L
Packungsgröße:
1 Stück
108 Stück
205 Stück
381 Stück
648 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10258420 0,5 l 1 Stück
10571931 0,1 L 108 Stück
15901391 0,1 L 108 Stück
17878117 0,1 L 648 Stück
10248420 0,25 L 381 Stück
15911391 0,25 L 381 Stück
17838107 0,5 l 205 Stück
10282131 1 L -
17848117 1 L 108 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10258420 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000070522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.21 €
    2.60 € / 1 Stück
    Sparen 1.61 €
    38% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
  • Hohe Stabilität, gerippte Seiten für sicheren Halt
  • Rechteckig, natürliche Farbe
  • Kappen sind nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapazität (metrisch) 0,5 l
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 19mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Verpackung, Dispensieren, Versand
Material HDPE
Halsausführung Eng
Closure Included NEIN
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 180 mm
Form Quadratisch
Produkttyp Enghalsflasche
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.