Learn More
Kautex™ Quadratische HDPE-Enghalsflaschen
Artikelnummer. 10258920
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.1 l
0.25 l
0.5 l
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Stück
122 Stück
247 Stück
27 Stück
544 Stück
72 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10258920 0.1 l 1 Stück
17818157 0.1 l 544 Stück
10054740 0.25 l 1 Stück
17848157 0.25 l 247 Stück
10469860 0.5 l 1 Stück
17838157 0.5 l 122 Stück
15971441 1 l 72 Stück
10196300 1 l 1 Stück
10156400 2.5 l 1 Stück
17808157 2.5 l 27 Stück
10 options
Artikelnummer. 10258920
Marke: Kautex™ 2000083970
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kautex™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE lassen sich dank ihrer rechteckigen Größe einfach lagern und sparen Platz im Labor.
  • Quadratischer Querschnitt
  • Vertieftes Beschriftungsfeld
  • Keine Kappe. Vier Verschlussarten sind separat lieferbar
  • Ideal für Flüssigkeiten, auslaufsicher
Anwendung:
  • Verpackung
  • Senden von Proben
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0.1 l
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 17 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung
Material HDPE
Halsausführung Eng
Closure Included Nein
Öffnung Eine enge
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 108 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Durchmesser (metrisch) 45 mm