Learn More
Fisherbrand™ HDPE-Flasche mit länglicher Form mit Polypropylenverschlusskappen
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
- Lange HDPE-Weithalsflaschen bieten ein platzsparendes Design für die Werkbank
- Die Flaschen verfügen über eine weite Öffnung, die sich ideal für die Probenahme von Feststoffen und Pulvern eignet
- HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung beim Versand
- HDPE bietet eine Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
- Polypropylenverschlüsse mit geschäumten Polyethylen-Linern bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit, einschließlich Säuren, Alkoholen, Laugen, wässrigen Produkten, Kosmetika, Haushaltsölen und Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1250 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | HDPE |
| Menge | 6 Pk. |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Halsausführung | 53-400 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Produkttyp | Längliche Flasche |
| Verschlussauskleidung | Polyethylenschaum |
| Mehr anzeigen |