Learn More
Fisherbrand™ HDPE-Flasche mit länglicher Form mit Polypropylenverschlusskappen
Artikelnummer. 16174537 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1250 ml
Halsausführung:
38-400
43-400
53-400
Menge:
116 Pk.
12 Pk.
168 PK.
24 Pk.
48 Pk.
6 Pk.
Packungsgröße:
116 Stück
12 Stück
168 Stück
24 Stück
48 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 16174537
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylen hoher Dichte, natürliche Farbe, bietet eine gute chemische Beständigkeit, während die weite Mundöffnung ideal für die Lagerung von Feststoffen ist
  • Lange HDPE-Weithalsflaschen bieten ein platzsparendes Design für die Werkbank
  • Die Flaschen verfügen über eine weite Öffnung, die sich ideal für die Probenahme von Feststoffen und Pulvern eignet
  • HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung beim Versand
  • HDPE bietet eine Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
  • Polypropylenverschlüsse mit geschäumten Polyethylen-Linern bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit, einschließlich Säuren, Alkoholen, Laugen, wässrigen Produkten, Kosmetika, Haushaltsölen und Lösungsmitteln
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 97 mm
Material HDPE
Menge 48 Pk.
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 38-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 94 mm
Produkttyp Längliche Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm