Learn More
Ratiolab™ HDPE-Pasteurpipette
Artikelnummer. 10145792
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
1 ml
1.5 ml
3 ml
6 ml
10 ml
Länge (metrisch):
144 mm
144 mm
148 mm
150 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
400 Stück
500 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Länge (metrisch) Sterilität Packungsgröße
10145792 10 ml 300 mm Unsteril 100 Stück
10799823 1 ml 144 mm Unsteril 500 Stück
10185742 1 ml 144 mm Steril 500 Stück
10789823 1 ml 150 mm Steril 500 Stück
10201351 1 ml 150 mm Unsteril 500 Stück
10182772 1.5 ml 230 mm Unsteril 400 Stück
10178111 3 ml 155 mm Unsteril 500 Stück
12623165 6 ml 148 mm Unsteril 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10145792 Lieferant Ratiolab™ Lieferanten-Nr. 2600195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00 €
    52.50 € / 100 Stück
    Sparen 26.50 €
    33% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Pipetten eignen sich für den einfachen und sicheren Umgang mit Flüssigkeiten. Ratiolab™ Pasteurpipetten aus HDPE verhindern dank ihrer Oberfläche mit niedriger Anhaftung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen durch Bindung.
  • Kein Risiko von Kreuzkontamination oder Übertrag
  • Keine Gefahr von Glasbruch und der daraus resultierenden Gefahr, dass infektiöses Material entweicht
  • Transparente Polyethylen-Konstruktion
  • Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
  • Weiche, elastische Lampe
  • Gratfreie Öffnung für saubere und präzise Dispensierung
  • BSE-frei
  • Kann für Lebensmittel verwendet werden
Spezifikation
Material HDPE
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelanalyse
Skala Nein
Enthält Kapillare
Menge 100/Packung
Volumen (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 300 mm
Typ Pasteur-Pipette