Learn More
Ratiolab™ HDPE-Pasteurpipette
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
1 ml
1.5 ml
3 ml
6 ml
10 ml
Länge (metrisch):
144 mm
144 mm
148 mm
150 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
400 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Kein Risiko für Kreuzkontaminationen oder Verschleppung
- Keine Gefahr für Glasbruch und der daraus entstehenden Gefahr, dass infektiöses Material freigesetzt wird
- Transparente Konstruktion aus Polyethylen
- Gegen biologische Flüssigkeiten und die meisten Säuren inert
- Weicher, elastischer Kolben
- Gratlose Öffnung für ordentliches, sauberes und präzises Dosieren
- Deutlich sichtbare, eingeprägte Graduierungen
- Gassterilisiert und einzeln verpackt
- BSE-frei
- Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelanalyse |
| Menge | 400 Packung |
| Volumen (metrisch) | 6 ml |
| Länge (metrisch) | 148 mm |
| Typ | Pasteur-Pipette |