Learn More
Kautex™ HDPE-Rundflasche
Die Kautex™ HDPE-Rundflasche mit Klapp-/Schraubverschluss ist für viele Abfüllanforderungen geeignet, einschließlich für kosmetische Produkte wie Emulsionen, Shampoos, Duschgels, Cremes oder als Nachfüllpackung. Die Klapp-/Schraubverschlüsse aus PP müssen separat bestellt werden.
0.25 € - 640.53 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Verschlussgröße | 22 mm |
Verschlusstyp | Klappdeckel mit Schraubverschluss |
Produkttyp | Flasche |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Lagerung und Transport |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17888157
|
Kautex™
2000076399 |
50 ml | 17 mm |
640.53 €
900 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10030971
|
Kautex™
2000076399 |
50 ml | 17 mm |
0.26 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15971421
|
Kautex™
2000073084 |
100 ml | 17 mm |
638.35 €
792 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10040971
|
Kautex™
2000073084 |
100 ml | 17 mm |
0.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15981421
|
Kautex™
2000073086 |
500 ml | 19.4 mm |
229.86 €
148 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10737732
|
Kautex™
2000073087 |
1000 ml | 19.4 mm |
2.85 €
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15991421
|
Kautex™
2000073087 |
1000 ml | 19.4 mm |
162.70 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10285281
|
Kautex™
2000073086 |
500 ml | 19.4 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10672353
|
Kautex™
2000073085 |
250 mL | 17 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Naturfarben
- PP-Klappverschluss muss separat bestellt werden.
- Klappdeckelverschluss für einhändige Verwendung
Spezifikation
Polypropylen | |
Klappdeckel mit Schraubverschluss | |
Verpackung, Lagerung und Transport | |
Flasche | |
Polypropylen | |
Nein |
22 mm | |
Flasche | |
HDPE | |
Weiß | |
Weiß | |
Rund |