Learn More
Buerkle™ HDPE-Rundflaschen mit Schnappverschluss
Artikelnummer. 11882323 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11882323 250 mL 25 Stück
15465574 100 mL 1 Stück
15356388 250 mL 1 Stück
11802333 1000 mL 1 Stück
11892323 500 ml 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11882323
Marke: Buerkle™ 03080250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Handliche Rundflaschen aus HDPE mit Klappverschluss, besonders geeignet für kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle. Entnahme portionsweise möglich.
Handliche Rundflasche mit Klappscharnier-Verschluss, besonders geeignet für kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle. Entnahme portionsweise möglich.
  • Flasche HDPE transparent, Verschluss PP
  • Klappverschluss mit Loch Ø 3 mm
  • Preiswert und formschön
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle
Material HDPE
Menge 1
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 22 mm
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 143 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 3 mm
Verschlusstyp Schnappverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Ja