Learn More
Kautex™ Enghals-Chemikalienflasche, HDPE schwarz, 2500 ml quadratisch, o. Verschluss, Gewinde 45mm, VE=25 St
Artikelnummer. 15113553
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,5 l
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15113553 2,5 l 25 Stück
1 options
Artikelnummer. 15113553
Marke: Kautex™ 2000085681
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Optimized handle for safe and comfortable handling.
  • Recessed labelling field with sizes 1000 and 2500 mL.
  • GL 45 neck, three different types of closures available
  • leakproof
  • Optimized handle for safe and comfortable handling
  • UN approved for liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2,5 l
Farbe Schwarz
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28,7mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Postversand, Lagerung, Transport
Material HDPE
Halsausführung Eng
Zertifizierung/Konformität UN 3H1/X1.9/250
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 294 mm
Produkttyp Enghalsflasche mit SafeGrip
Durchmesser (metrisch) 127 mm