Learn More
Kautex™ LDPE-Enghals-Rundflaschen, Serie 301, mit Verschlüssen
Artikelnummer. 15624147
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
100 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
14 mm
18 mm
28 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
20 Stück
3200 Stück
4 Stück
50 Stück
850 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Hals unitSize
15624147 10 ml 14 mm 100 Stück
17808107 10 ml 14 mm 3200 Stück
10361032 50 ml 18 mm 50 Stück
17858097 50 ml 18 mm 850 Stück
10437271 100 ml 18 mm 20 Stück
10477841 1000 ml 28 mm 4 Stück
10219531 2000 ml 28 mm 1 Stück
10026061 3000 ml 32 mm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15624147
Marke: Kautex™ 2000770500
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die vielseitigen Kautex™ Enghals-Rundflaschen aus LDPE mit Stopfen in Ecru eignen sich zum Verpacken von Artikeln, zum Versenden von Proben sowie für Transport, Versand und Lagerung.
  • Stopfen im Polybeutel verpackt
  • Flexibel
  • Gute formstabile Eigenschaften
  • Auslaufsicher
  • LPDE
  • Enger Hals
  • Farbe: Naturfarben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 3200 Karton
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 46,5 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussgröße 14 mm
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss