Learn More
Kautex™ HDPE-Schraubverschluss für Entlüftungssystem
Artikelnummer. 15156665
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
45 mm (DIN45)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
15156665 45 mm (DIN45) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15156665 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000086365
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der HDPE-Schraubverschluss für Entlüftungssysteme ist ideal für die Verwendung mit Benzinkanistern.
  • Bietet Platz für ein Entlüftungssystem für Benzinkanister.
  • Schwarzes HDPE.
  • Manipulationssicherer Ring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Keine
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 45 mm (DIN45)
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Originalitätsverschlussring und Belüftungssystem
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Keine
Material HDPE
Produkttyp Verschluss