Beschreibung
- HDPE
- Auslaufsicher
- Leicht zu befüllen durch weite Halsöffnung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Farbe | Durchscheinend |
| Beschreibung | Rund |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 26,5 mm |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Packung | Je |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 118 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 64 mm |
| Mehr anzeigen |
SampleSafe seals available as accessories