Learn More
Buerkle™ Weithalsige, plombierbare HDPE-Flasche
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- HDPE
- Auslaufsicher
- Leicht zu befüllen durch weite Halsöffnung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 40 mm |
| Material | HDPE |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 147 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 78 mm |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |
SampleSafe seals available as accessories