Learn More
Buerkle™ Weithalsige, plombierbare HDPE-Flasche
Artikelnummer. p-8002245 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11802731
Marke: Buerkle™ 03220250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuste Flasche mit Plombierösen am Schraubverschluss und an der Flasche. Besonders geeignet zum Versenden von Proben. Dichtungen garantieren eine hohe Probenauthentizität. Weite Öffnung zum einfachen Befüllen. Besonders geeignet für viskose Medien, Pulver, Granulate und Pasten.
  • HDPE
  • Auslaufsicher
  • Leicht zu befüllen durch weite Halsöffnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Rund
Innendurchmesser (metrisch) Hals 26,5 mm
Material HDPE
Anzahl pro Packung Je
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 118 mm
Durchmesser (metrisch) 64 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
SampleSafe seals available as accessories