Learn More
Huenersdorf™ HDPE-Probenbehälter
Artikelnummer. p-8000273
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
2000 ml
Form:
Quadratisch
Rund
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 11756735
Marke: Huenersdorf™ 910500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Heunersdorf™ Probenbehälter aus HDPE sind aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP) gefertigt und eignen sich zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Artikel in verschiedenen Anwendungsbereichen.
  • Beständig gegen Säuren und Chemikalien
  • Dicht schließender Deckel
  • Tiefgefrierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Deckel mit Haube
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Form Quadratisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlgerät, Spülmaschine, Mikrowelle
Enthält Fest verschließender LDPE-Deckel
Montageart Stapelbar
Produkttyp Runder Probencontainer
Menge 20/Packung
Länge (metrisch) 250 mm
Breite (metrisch) 255 mm
Höhe (metrisch) 94 mm