Learn More
Buerkle™ HDPE-Sprühflaschen mit Pumpzerstäuber und Sicherheitskappe
Artikelnummer. 31188920 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
31188920 30 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31188920 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 03093007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.35 €
    2.78 € / 1 Stück
    Sparen 0.57 €
    17% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verdampfen Sie Flüssigkeiten per Knopfdruck auf umweltfreundliche Weise mit diesen HDPE-Sprühflaschen. Buerkle™ HDPE-Sprühflaschen mit Pumpenverdampfer und Sicherheitskappe verfügen über eine Schutzabdeckung, die unbeabsichtigtes Drücken der Pumpe verhindert und als Staubdeckel fungiert.
  • Transparent zur einfachen Identifizierung der Inhalte
  • Flasche aus HDPE, Sprühpumpe aus PP und Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 mL
Farbe Weiß
Material LDPE, Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Chemical Label Leer
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1,0144 fl oz.
Form Zylindrisch
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp HDPE-Sprühflasche