Learn More
Kautex™ Quadratische HDPE-Enghalsflaschen
Artikelnummer. 10054740
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.1 l
0.25 l
0.5 l
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Stück
122 Stück
247 Stück
27 Stück
544 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 10054740
Marke: Kautex™ 2000083971
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kautex™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE lassen sich dank ihrer rechteckigen Größe einfach lagern und sparen Platz im Labor.
  • Quadratischer Querschnitt
  • Vertieftes Beschriftungsfeld
  • Keine Kappe. Vier Verschlussarten sind separat lieferbar
  • Ideal für Flüssigkeiten, auslaufsicher
Anwendung:
  • Verpackung
  • Senden von Proben
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0.25 l
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 17 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung
Material HDPE
Halsausführung Eng
Closure Included Nein
Öffnung Eine enge
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 136 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Durchmesser (metrisch) 60 mm