Spezifikation
| Produkttyp | Stackable Pail |
| Material | HDPE |
| Zertifizierung/Konformität | FDA Certified |
| Höhe (metrisch) | 368.3 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 368.3 mm |
| Menge | Je 1 |
| Breite (metrisch) | 247.6 mm |