Learn More
Kartell™ Standardschraubverschlüsse aus HDPE
Artikelnummer. 10673472
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL18
GL25
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10673472
Marke: Kartell™ 1584000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen, einem der vielseitigsten Kunststoffe, wodurch es leicht und dennoch sehr stark ist. Kartell™ HDPE standardisierte Schraubverschlüsse werden verwendet, um eine Kartell™ PE-Flasche fest zu verschließen und so das Risiko von Verschüttungen zu verringern.
  • Aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
  • Für den Einsatz mit PE-Flaschen DIN 168
  • Einfach zu bedienender Schraubverschluss
Spezifikation
Farbe Weiß
Material HDPE
Material des Schraubverschlusses HDPE
Produktlinie Kappe
Gewindegröße (metrisch) GL25
Halsausführung 58 mm
Produkttyp Schraubverschluss aus HDPE
Zur Verwendung mit (Geräte) Kartell™ Flaschen 15841 - 15861