Learn More
Masterflex™ T-Verbinder aus HDPE
Artikelnummer. 12364588
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
4,76mm
9,52mm
15,8mm
19,05mm
25,4mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
12364588 25,4mm 10 Stück
12344588 15,8mm 10 Stück
12354588 19,05mm 10 Stück
12304588 4,76mm 10 Stück
12324588 9,52mm 10 Stück
5 options
Artikelnummer. 12364588
Marke: Masterflex™ 3061333
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 25,4 mm
Material HDPE
Zur Verwendung mit 25,4mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -53 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Form T
Max. Operating Temperature (Metric) 65 °C
Produkttyp T-Verbindungsstück