Learn More
Buerkle™ HDPE UN-Flasche mit PR Originalitätssicherer Verschluss mit PTFE-Dichtung
Artikelnummer. 11896483 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11896483 1000 mL 1 Stück
17290564 500 mL 1 Stück
17200574 2500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11896483 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 03041000
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
UN-geprüft und zugelassen. Flasche aus HDPE, auslaufsicher, komplett mit manipulationssicherem PR-Verschluss mit PTFE-Versiegelung. Die Flaschen eignen sich hervorragend für Verpackungszwecke, Probennahme, Probenversand, Lagerung und Versand über den Postdienst.
  • Absolut auslaufsicher
  • Mit UN-Zulassung für Flüssigkeiten
  • Transparent
  • Glockenförmige Kappen mit oder ohne Entgasung auf Anfrage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Durchsichtig
Enthält PP manipulationssicherer Verschluss mit PTFE-Dichtung
Material HDPE
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 212 mm