Description
- Aus hochwertigem HDPE gefertigt, beeindruckt der Deckel durch seine Robustheit, Haltbarkeit und präzise Passform.
- Der Deckel kann mühelos angebracht und ebenso schnell entfernt werden.
Specifications
Specifications
| Typ | Vorratsbehälter |
| Material | HDPE |
| Farbe | Weiß |
| Form | Rechteckig |
| Kapazität (metrisch) | 40 L |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Innenlänge (metrisch) | 540 mm |
| Breite (metrisch) | 400 mm |
| Höhe (metrisch) | 215 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 213 mm |