Learn More
Buerkle™ Universelle HDPE-Aufbewahrungsbehälter
Artikelnummer. 10040521 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
29 L
48 l
94 l
Packungsgröße:
1 Stück
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Artikelnummer. 10040521
Marke: Buerkle™ 34180129
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Praktische Aufbewahrungsbehälter mit geschlossenen Griffkanten für den sicheren Transport von ausgießbaren oder flüssigen Inhalten. Abgerundete Innenkanten und glatte Innenflächen für eine problemlose Reinigung ermöglichen den Einsatz im Lebensmittel-/Hygienebereich.
  • HDPE; weiß
  • Stapelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 29 L
Zertifizierung/Konformität Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, Verordnung (EU) 10/2011
Beschreibung glatte Innenfläche
Farbe Weiß
Material HDPE
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel- und Hygienebereich
Montageart Stapelbar
Produkttyp Aufbewahrungsbehälter
Stapelbar Ja
Abmessungen (L x B x H) 660 x 450 x 130 mm
Länge (metrisch) 660 mm
Breite (metrisch) 450 mm
Innenbreite (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 130 mm
Innenhöhe (metrisch) 120 mm