Learn More
Buerkle™ Universelle HDPE-Aufbewahrungsbehälter
Artikelnummer. 10434492 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
29 L
48 l
94 l
Packungsgröße:
1 Stück
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Artikelnummer. 10434492
Marke: Buerkle™ 34180194
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Praktische Aufbewahrungsbehälter mit geschlossenen Griffkanten für den sicheren Transport von ausgießbaren oder flüssigen Inhalten. Abgerundete Innenkanten und glatte Innenflächen für eine problemlose Reinigung ermöglichen den Einsatz im Lebensmittel-/Hygienebereich.
  • HDPE; weiß
  • Stapelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 94 l
Zertifizierung/Konformität Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, Verordnung (EU) 10/2011
Beschreibung glatte Innenfläche
Farbe Weiß
Material HDPE
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel- und Hygienebereich
Montageart Stapelbar
Produkttyp Aufbewahrungsbehälter
Länge (metrisch) 660 mm
Breite (metrisch) 450 mm
Höhe (metrisch) 410 mm
Innenhöhe (metrisch) 400 mm