Learn More
Buerkle™ HDPE ViscoDispo Einweg-Probenehmer
Beschreibung
- Ergonomischer Griff
- Keine Siegel
- HDPE
- Im Reinraum hergestellt, einzeln verpackt
- Optional sterilisiert durch Gammastrahlen
- Öffnungsdurchmesser 10 mm
- Ø21 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ViscoDispo Probenehmer |
| Material | HDPE |
| Beschreibung | Einzeln verpackt |
| Grifftyp | ergonomisch |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entnahme von Proben hochviskoser Medien |
| Außendurchmesser (metrisch) | 21 mm |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Mehr anzeigen |