Learn More
Kautex™ Quadratische Enghalsflasche aus HDPE, weiß
Artikelnummer. 15991441
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 L
0,25 L
0,5 l
1 L
2,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
122 Stück
247 Stück
27 Stück
544 Stück
72 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15991441 0,1 L 544 Stück
10616541 0,1 L 1 Stück
10431741 0,25 L 1 Stück
17878167 0,25 L 247 Stück
10536902 0,5 l 122 Stück
15981441 0,5 l 122 Stück
10626541 1 L 1 Stück
17838167 1 L 72 Stück
15931441 2,5 l 27 Stück
10156760 2,5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15991441 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000084000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kautex™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE lassen sich dank ihrer rechteckigen Größe einfach lagern und sparen Platz im Labor.
Quadratischer Querschnitt. Naturfarben oder weiss. Vertieftes Etikettierfeld. Ideal für Flüssigkeiten, auslaufsicher.
Anwendungsbereiche:
Verpacken, Bemustern, Lagern, Transportieren.
Verschlüsse bitte separat bestellen.
Volumen: 100mL
φ Hals Innen: 17mm
Grösse: 45/45/108mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,1 L
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 17mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung
Material HDPE
Halsausführung Eng
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 108 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Durchmesser (metrisch) 45 mm