Learn More
Buerkle™ Weithalsbehälter aus HDPE
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,6 L
6 l
10 L
26 L
34 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus HDPE
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- UN-Transportgenehmigung für Feststoffe 1H2/X
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 34 L |
| Beschreibung | Weithalsbehälter |
| Material | HDPE |
| Höhe (metrisch) | 449 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 338 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion