Learn More
Buerkle™ Weithalsbehälter aus HDPE
Artikelnummer. 15445554 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,6 L
6 l
10 L
26 L
34 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15445554 3,6 L 1 Stück
10427981 26 L 1 Stück
10593242 6 l 1 Stück
10488331 10 L 1 Stück
10468222 34 L 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15445554
Marke: Buerkle™ 11050003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ HDPE-Weithalsbehälter für die Lagerung oder den Transport von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
  • Aus HDPE
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • UN-Transportgenehmigung für Feststoffe 1H2/X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3,6 L
Farbe Weiß
Beschreibung Weithals- Entsorgungsfass
Innendurchmesser (metrisch) Hals 171 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Abfallentsorgung oder Lagerung von Flüssigkeiten, Pulvern oder Granulaten
Enthält Deckel
Material HDPE
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Menge Stück
Temperaturbereich (metrisch) Zwischen -20 °C und 80 °C
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität UN-Transportzulassung 1H2/X
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 171 mm
Produkttyp Weithalsbehälter
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 198 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein