Learn More
Huenersdorf™ Weithals-Kanister aus HDPE mit UV-Schutz
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die sehr große Öffnung (88 mm Durchmesser) ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- Nicht abnehmbarer, verschließbarer Schraubverschluss mit weiter Öffnung
- Nützlich als Dichtungsflasche
- Mit Greiffläche auf der Basis für sichere Handhabung
- Mit zusätzlichem kleinen Ausguss (18 mm Durchmesser) und Auslaufdüse
- Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- Öffnung versiegelt mit Verschlussschraube zum Einschrauben von Zapfen und Eckventilen (22 mm breites Gewinde)
- Autoklavierbar und temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Farbe | Naturfarben |
| Tiefe (metrisch) | 135 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 22 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vielseitige Lagermöglichkeiten |
| Höhe (metrisch) | 280 mm |
| Material | HDPE |
| Mehr anzeigen |