Beschreibung
- Die breite Einfüllöffnung ermöglicht eine einfache Reinigung
- Tragegriffe und ein Schraubdeckel garantieren einen sicheren und bequemen Transport
- Kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden
- Hergestellt aus transparentem HDPE
- UV-stabil
- Selbstklebende blaue Liter-Graduierung und Zapfhähne als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Specifications
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5,3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 20 L |
| Zertifizierung/Konformität | Für Lebensmittel geeignet |
| Verschlusstyp | Schraube |
| Farbe | Durchsichtig |
| Abmessungen (L x B x H) | 365 x 165 x 485 mm (T x B x H) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel, sicheren und bequemen Transport, wird als Sedimentierkanister verwendet |
| Graduierungen | Literskala separat erhältlich |
| Enthält | 0.75 in. Anschlussgewinde, Tragegriff, Schraubverschluss |
| Show More |