Learn More
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals
Artikelnummer. 11868301 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11868301
Marke: Buerkle™ 03421500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Weithals-Reagenzflasche eignet sich besonders für die Lagerung, Verpackung, Probennahme, Probenahme und den Transport von Granulaten und pastösen Medien.
  • Aus transparentem HDPE
  • Manipulationssicherer PP-Schraubverschluss, blau
  • UN-Zulassung für Schüttgüter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 mL
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 69 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Material HDPE
Länge (metrisch) 108 mm
Breite (metrisch) 108 mm
Gewindegröße (metrisch) 80 mm
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität UN Approval
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 209 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe