Learn More
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals
Artikelnummer. 10222563 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10222563 2500 mL 1 Stück
15475574 50 mL 1 Stück
15425574 100 mL 1 Stück
17250574 750 mL 1 Stück
15376418 250 mL 1 Stück
11817702 500 ml 1 Stück
11827702 1000 mL 6 Stück
15316438 1000 mL 1 Stück
11868301 1500 mL 1 Stück
15425584 4000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10222563 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 03422500
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Weithals-Reagenzflasche eignet sich besonders für die Lagerung, Verpackung, Probennahme, Probenahme und den Transport von Granulaten und pastösen Medien.
  • Aus transparentem HDPE
  • Manipulationssicherer Polypropylen-Schraubverschluss, blau
  • UN-Zulassung für Schüttgüter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2500 mL
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 69 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 265 mm
Material HDPE, Polypropylene
Länge (metrisch) 122 mm
Sterilität Non-sterile
Breite (metrisch) 122 mm
Gewindegröße (metrisch) 80 mm
Verschlussfarbe Erhältlich in schwarz, blau und rot.
Closure Included Nein
Graduated No
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 260 mm
Breite (angloamerikanisch) 4.80 in.
Länge (angloamerikanisch) 4.80 in.
Höhe (angloamerikanisch) 10.24 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 84.54 oz.
Form Square
Zertifizierung/Konformität UN 3H1/x5
Einwegprodukt Reusable