Learn More
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals
Artikelnummer. 11827702 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11827702
Marke: Buerkle™ 03421000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Weithals-Reagenzflasche eignet sich besonders für die Lagerung, Verpackung, Probennahme, Probenahme und den Transport von Granulaten und pastösen Medien.
  • Aus transparentem HDPE
  • Manipulationssicherer PP-Schraubverschluss, blau
  • UN-Zulassung für Schüttgüter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 43 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 85 mm
Breite (metrisch) 85 mm
Gewindegröße (metrisch) 54 mm
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität UN Approval
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 214 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe