Learn More
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals
Artikelnummer. 15425574 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15425574 100 mL 1 Stück
15475574 50 mL 1 Stück
10222563 2500 mL 1 Stück
17250574 750 mL 1 Stück
15376418 250 mL 1 Stück
11817702 500 ml 1 Stück
15316438 1000 mL 1 Stück
11827702 1000 mL 6 Stück
11868301 1500 mL 1 Stück
15425584 4000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15425574 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 03420100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Weithals-Reagenzflasche eignet sich besonders für die Lagerung, Verpackung, Probennahme, Probenahme und den Transport von Granulaten und pastösen Medien.
  • Aus transparentem HDPE
  • Manipulationssicherer Polypropylen-Schraubverschluss, blau
  • UN-Zulassung für Schüttgüter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 24 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 45 mm
Gewindegröße (metrisch) 32 mm
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität UN3H1/x0.3
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 101 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe