Learn More
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Aus transparentem HDPE
- Manipulationssicherer PP-Schraubverschluss, blau
- UN-Zulassung für Schüttgüter
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 4000 mL |
| Farbe | Transparent |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 80 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 142 x 142 x 294 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 69 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 142 mm |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 69 mm |
| Gewicht (metrisch) | 0,2815 kg |
| Mehr anzeigen |