Learn More
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals
Artikelnummer. p-8002255 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15475574 50 mL 1 Stück
15425574 100 mL 1 Stück
10222563 2500 mL 1 Stück
17250574 750 mL 1 Stück
15376418 250 mL 1 Stück
11817702 500 ml 1 Stück
15316438 1000 mL 1 Stück
11827702 1000 mL 6 Stück
11868301 1500 mL 1 Stück
15425584 4000 mL 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 15475574
Marke: Buerkle™ 03420050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Weithals-Reagenzflasche eignet sich besonders für die Lagerung, Verpackung, Probennahme, Probenahme und den Transport von Granulaten und pastösen Medien.
  • Aus transparentem HDPE
  • Manipulationssicherer PP-Schraubverschluss, blau
  • UN-Zulassung für Schüttgüter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Abmessungen (L x B x H) 36 x 36 x 89 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Material HDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 21 mm
Gewicht (metrisch) 0,018 kg
Breite (metrisch) 36 mm
Verschlussfarbe Blau
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 89 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe