Learn More
Buerkle™ HDPE-Weithalskisten, rund
Artikelnummer. 10417643 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10417643 100 mL 1 Stück
16487893 250 mL 1 Stück
10628463 500 ml 1 Stück
10321995 750 ml 1 Stück
10478441 1000 mL 1 Stück
10060541 1500 mL 1 Stück
16497893 2000 mL 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10417643
Marke: Buerkle™ 62820100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weithalsige Behälter mit sehr guter Bruchfestigeit für eine bequeme Befüllung. Besonders geeignet für die Lagerung oder den Versand von Pulvern und Granulaten.
  • Transparent, bruchsicher, aus HDPE
  • PP-Schraubdeckel mit PE-Dichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Schraubdeckel
Material HDPE
Menge 1
Gewicht (metrisch) 0,014 kg
Klarheit Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 77 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Verschlusstyp Schraubkappe