Learn More
Buerkle™ ZoneDispo Einweg-Probenehmer
Sammelt eine repräsentative Allschichtprobe aus drei verschiedenen Schichten. Der Einweg-Probenehmer Buerkle™ ZoneDispo eignet sich für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate. Als steril und nicht steril erhältlich.
Marke: Buerkle™ 5393-4420
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.58000kg
Beschreibung
- HDPE
- Durchmesser 21 mm
- Im Reinraum hergestellt
- Einzeln verpackt
- Optional mit Gammastrahlen sterilisierbar
Spezifikation
Probenehmer | |
100 mL | |
Nicht steril | |
25mm | |
24,89mm |
HDPE | |
Ja | |
25 mm | |
500 mm |