missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HE4/WFDC2 Antibody (CL12917) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18549AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HE4/WFDC2 Monoclonal antibody specifically detects HE4/WFDC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| HE4/WFDC2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| dJ461P17.6, EDDM4, Epididymal secretory protein E4, epididymis-specific, whey-acidic protein type, four-disulfide core, HE4MGC57529, Major epididymis-specific protein E4, Putative protease inhibitor WAP5, WAP domain containing protein HE4-V4, WAP four-disulfide core domain 2, WAP four-disulfide core domain protein 2, WAP5epididymal protein 4 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q14508, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 10406 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL12917 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur