missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HE4/WFDC2 Antibody (CL12917) [Biotin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30294767 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30294767 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30294767

Marke: Novus Biologicals NBP318549B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HE4/WFDC2 Monoclonal antibody specifically detects HE4/WFDC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HE4/WFDC2
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL12917
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias dJ461P17.6, EDDM4, Epididymal secretory protein E4, epididymis-specific, whey-acidic protein type, four-disulfide core, HE4MGC57529, Major epididymis-specific protein E4, Putative protease inhibitor WAP5, WAP domain containing protein HE4-V4, WAP four-disulfide core domain 2, WAP four-disulfide core domain protein 2, WAP5epididymal protein 4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q14508, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10406
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.