missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HEAB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA563482

Artikelnummer. 15701262

  • 578.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: DVFNQRCEVN RRASVSGCVI NTCGWVKGSG YQALVHAASA FEVDVVVVLD QERLYNELKR DLPHFVRTVL LPKSGGVVER SKDFRRECRD ERIREY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.

HEAB is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

HEAB
Polyclonal
Unconjugated
CLP1
AI462438; ATP/GTP-binding protein; cleavage and polyadenylation factor I subunit 1; CLP1; CLP1, cleavage and polyadenylation factor I subunit; CLP1, cleavage and polyadenylation factor I subunit, homolog; HAMAP-Rule:MF_03035}; hClp1; Heab; homolog of yeast CFIA subunit Clp1p; polyadenylation factor Clp1; polyadenylation factor Clp1 {ECO:0000255; Polynucleotide kinase Clp1; polynucleotide kinase Clp1 {ECO:0000255; polyribonucleotide 5'-hydroxyl-kinase Clp1; polyribonucleotide 5'-hydroxyl-kinase Clp1 {ECO:0000255; Pre-mRNA cleavage complex II protein Clp1; pre-mRNA cleavage complex II protein Clp1 {ECO:0000255; RGD1307679
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10978
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q92989
CLP1
Recombinant protein corresponding to Human HEAB. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97478).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt