Learn More
Grant Instruments™ COOLING COIL
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
OLS26
T100, TC120, TX150, TXF200
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kann an eine Kaltwasserversorgung oder an eine gekühlte Umwälzpumpe angeschlossen werden.Grant Instruments™ Wärmeaustauschspule hält die Temperatur im Bad auf bis zu 2 °C über der des Kühlmittels.
- Wärmeaustauschspule aus Edelstahl, die an die Kaltwasserversorgung oder ein Kühlthermostat angeschlossen werden kann
- Kann verwendet werden, um eine Wasserbadtemperatur beizubehalten, die 2 °C über der Temperatur des verwendeten Kühlmittels liegt
- Kompatibel mit OLS 26 Aqua Pro
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OLS26 |
| Typ | Wärmeaustausch-Spule |