Learn More
Grant Instruments™ COOLING COIL
Artikelnummer. p-8328236
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
OLS26
T100, TC120, TX150, TXF200
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15345872
Marke: Grant Instruments™ CW26
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kann an eine Kaltwasserversorgung oder an eine gekühlte Umwälzpumpe angeschlossen werden. Grant Instruments™ Wärmeaustauschspule hält die Temperatur im Bad auf bis zu 2 °C über der des Kühlmittels.
Kann an eine Kaltwasserversorgung oder an eine gekühlte Umwälzpumpe angeschlossen werden.Grant Instruments™ Wärmeaustauschspule hält die Temperatur im Bad auf bis zu 2 °C über der des Kühlmittels.
  • Wärmeaustauschspule aus Edelstahl, die an die Kaltwasserversorgung oder ein Kühlthermostat angeschlossen werden kann
  • Kann verwendet werden, um eine Wasserbadtemperatur beizubehalten, die 2 °C über der Temperatur des verwendeten Kühlmittels liegt
  • Kompatibel mit OLS 26 Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) OLS26
Typ Wärmeaustausch-Spule