Learn More
Heidolph Instruments 1 l-Heat-On-Block
Kann verwendet werden mit: Rühr-Heizplatte
Marke: Heidolph Instruments 505-80071-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.78000kg
Beschreibung
- For Use With: Stirring hotplate
Spezifikation
33.8 oz. | |
Heizplattenrührer | |
500°F | |
Zubehör, Block |
1 l | |
1 L Round Bottom Flask | |
260°C | |
0,8 kg |