Learn More
Heidolph™ Heat-On Block
Artikelnummer. 10247733 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
2000 ml
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10247733 250 ml 1 Stück
10782224 500 ml 1 Stück
10483295 2000 ml 1 Stück
10297733 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10247733 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5058006700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhöhen Sie Ihren täglichen Arbeitsdurchsatz erheblich, und reduzieren Sie Ihre Prozesszeiten durch schnelles Wechseln der Heat-On-Blöcke.
  • Der hohe Temperaturbereich bietet uneingeschränkte Sicherheit für Anwendungen bis 260 °C.
  • Eine einzigartige PFA-Beschichtung auf dem Aluminium-Heat-On-Gehäuse ermöglicht eine hervorragende chemische Beständigkeit und eine lange Lebensdauer
  • Steuern Sie die Temperatur präzise innerhalb des Gefäßes oder am Heizblock mit einem Thermoelementanschluss, der die tatsächliche Blocktemperatur zurück zu Ihrer MR-Serie Heizplatte liefert
  • Erhöhen Sie Ihren täglichen Arbeitsdurchsatz erheblich, und reduzieren Sie Ihre Prozesszeiten durch schnelles Wechseln der Heat-On-Blöcke
  • 1000 ml Wasser erhitzen sich 66 % schneller als herkömmliche Ölbäder.
  • Ein 150-ml-Kolben mit Wasser kocht in weniger als 11 Minuten.
  • Jeder Heat-On-Block ist ein eigenständiges Produkt, das direkt auf die Rührheizplatte gelegt werden kann
  • Zur Verwendung mit Multi-Well-Halterungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Mikrotiterplattenhalter
Temperatur (angloamerikanisch) 500 °F
Temperatur (metrisch) 260 °C
Typ Blockadapter
Material Aluminium