Learn More
Heidolph™ Heat-On Blöcke
Artikelnummer. p-8008200 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
2000 ml
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10247733
Marke: Heidolph™ 5058006700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhöhen Sie Ihren täglichen Arbeitsdurchsatz erheblich, und reduzieren Sie Ihre Prozesszeiten durch schnelles Wechseln der Heat-On-Blöcke.
    • Der hohe Temperaturbereich bietet unbegrenzte Sicherheit für Anwendungen bis zu 260 °C
    • Eine einzigartige PFA-Beschichtung auf dem Aluminium-Heat-On-Gehäuse ermöglicht eine hervorragende chemische Beständigkeit und eine lange Lebensdauer
    • Steuern Sie die Temperatur präzise innerhalb des Gefäßes oder am Heizblock mit einem Thermoelementanschluss, der die tatsächliche Blocktemperatur zurück zu Ihrer MR-Serie Heizplatte liefert
    • Erhöhen Sie Ihren täglichen Arbeitsdurchsatz erheblich, und reduzieren Sie Ihre Prozesszeiten durch schnelles Wechseln der Heat-On-Blöcke
    • 1000 ml Wasser erwärmt sich um 66 % schneller als herkömmliche Ölbäder
    • 150 ml-Kolben mit Wasser kocht in weniger als 11 Minuten
    • Jeder Heat-On-Block ist ein eigenständiges Produkt, das direkt auf die Rührheizplatte gelegt werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Mikrotiterplattenhalter
Temperatur (angloamerikanisch) 500°F
Temperatur (metrisch) 260 °C
Typ Heat-On Block
Material Aluminium