Learn More
Heidolph™ Heat-On Einsätze
Artikelnummer. 11731659 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
150 mL
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11731659 10 ml 1 Stück
10319943 25 mL 1 Stück
10432915 150 mL 1 Stück
10617974 50 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11731659 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5058006100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Suitable for heating round bottom flasks
  • Für eine optimale Nutzung wird empfohlen, auch eine Multi-Well-Halterung und Sicherheitsgriffe zu erwerben
  • Die maximale Temperatur für den Dauerbetrieb beträgt 260°°C
    • Um dies mit einem Temperaturfühler genau zu messen, ist auf einer Seite des Heat-On Aufsatzes ein kleine Bohrung vorhanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Mikrotiterplattenhalter
Typ Heat-On-Einsatz
Spannung 100/230 V
Beschichtung Fluorpolymer, bestehend aus PTFE, PFA und FEP
Material Aluminium 6082 HE30